Print…
2-(4-Ethylphenyl)piperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927066-1G OR927066-250MG
APOSOR927066-1GEA 516 EUR
APOSOR927066-1G APOSOR927066-250MG
2-(4-Ethylphenyl)piperazine 95%
2-(4-Ethylphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 910444-30-3