Print…
Vinyl crotonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927024-100G OR927024-25G OR927024-500G
APOSOR927024-100GEA 0 EUR
APOSOR927024-100G APOSOR927024-25G APOSOR927024-500G
Vinyl crotonate 95%
Vinyl crotonate
Fórmula: C₆H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009288
Número CAS: 14861-06-4