Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926967-1G
OR926967-5G
APOSOR926967-1GEA
63.8
EUR
APOSOR926967-1G
APOSOR926967-5G
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Fórmula:
C₁₀H₁₃NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11111632 Número CAS: 64018-98-0 |