Print…
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid
OR926826-1G OR926826-250MG
APOSOR926826-1GEA 128 EUR
APOSOR926826-1G APOSOR926826-250MG
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methylindazole-6-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15071449
Número CAS: 1031417-46-5