Print…
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926814-1G OR926814-5G
APOSOR926814-1GEA 342 EUR
APOSOR926814-1G APOSOR926814-5G
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride 95%
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 66411-55-0