Print…
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
OR9268-1G OR9268-5G
APOSOR9268-1GEA 248 EUR
APOSOR9268-1G APOSOR9268-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Fórmula: C₁₃H₂₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 879896-50-1