Print…

Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

Sinônimos: Methyl 3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

OR926793-1G OR926793-5G
APOSOR926793-1GEA 125 EUR
APOSOR926793-1G APOSOR926793-5G
Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07357354
Número CAS: 23170-45-8

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR