Print…
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926791-100MG OR926791-1G OR926791-250MG
APOSOR926791-100MGEA 116 EUR
APOSOR926791-100MG APOSOR926791-1G APOSOR926791-250MG
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₃
Peso Molecular: 192.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08448208
Número CAS: 17288-36-7