Print…
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926685-1G OR926685-5G
APOSOR926685-1GEA 139 EUR
APOSOR926685-1G APOSOR926685-5G
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059844
Número CAS: 915921-67-4