Print…
N,N,3,5-Tetramethylaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N,N-Dimethyl-3,5-xylidine, 3,5,N,N-Tetramethylaniline, 3,5-Dimethyl-N,N-dimethylaniline
OR926672-100G OR926672-25G OR926672-5G
APOSOR926672-100GEA 403 EUR
APOSOR926672-100G APOSOR926672-25G APOSOR926672-5G
N,N,3,5-Tetramethylaniline 95%
N,N,3,5-Tetramethylaniline
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008307
Número CAS: 4913-13-7