Print…
Dimethyl isopropylmalonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR926639-25G OR926639-100G
APOSOR926639-25GEA 94.4 EUR
APOSOR926639-25G APOSOR926639-100G
Dimethyl isopropylmalonate 98%
Dimethyl isopropylmalonate
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236605
Número CAS: 51122-91-9