Print…
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR926618-100MG OR926618-1G OR926618-250MG
APOSOR926618-100MGEA 52.2 EUR
APOSOR926618-100MG APOSOR926618-1G APOSOR926618-250MG
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Fórmula: C₆H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072447
Número CAS: 412003-95-3