Print…
4-Chlorophenyl phenyl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chlorodiphenyl ether, 1-Chloro-4-phenoxybenzene
OR9266-100G OR9266-25G OR9266-5G
APOSOR9266-100GEA 227 EUR
APOSOR9266-100G APOSOR9266-25G APOSOR9266-5G
4-Chlorophenyl phenyl ether
4-Chlorophenyl phenyl ether
Fórmula: C₁₂H₉ClO
Peso Molecular: 204.66 g/mol
Ponto de ebulição: 161…162 °C
Ponto de Fusão: -8
Densidade: 1.193 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055431
Número CAS: 7005-72-3
EINECS: 230-281-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS III