Print…
N,N-Diethylnicotinamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Nicotinic Acid Diethylamide
OR926552-100G OR926552-500G
APOSOR926552-100GEA 168 EUR
APOSOR926552-100G APOSOR926552-500G
N,N-Diethylnicotinamide 97%
N,N-Diethylnicotinamide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006386
Número CAS: 59-26-7