Print…
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9265-25G OR9265-5G
APOSOR9265-25GEA 0 EUR
APOSOR9265-25G APOSOR9265-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 140…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007117
Número CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6