Print…
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-D-Abu-OtBu·HCl
OR926472-10G OR926472-1G OR926472-5G
APOSOR926472-10GEA 0 EUR
APOSOR926472-10G APOSOR926472-1G APOSOR926472-5G
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
H-D-Abu-OtBu·HCl
Fórmula: C₈H₁₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275809
Número CAS: 313994-32-0