Print…
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR926418-1G OR926418-250MG
APOSOR926418-1GEA 0 EUR
APOSOR926418-1G APOSOR926418-250MG
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18427704
Número CAS: 61323-26-0