Print…
3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9264-1G OR9264-25G OR9264-5G
APOSOR9264-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9264-1G APOSOR9264-25G APOSOR9264-5G
3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
3-(Methylthio)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₂S
Peso Molecular: 168.22 g/mol
Ponto de Fusão: 126…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156993
Número CAS: 825-99-0