Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926394-1G
OR926394-5G
APOSOR926394-1GEA
0
EUR
APOSOR926394-1G
APOSOR926394-5G
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Fórmula:
C₈H₁₄O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12912101 Número CAS: 443912-70-7 |