2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926270-1G
OR926270-5G
APOSOR926270-1GEA
313
EUR
APOSOR926270-1G
APOSOR926270-5G
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine 95%
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine
Fórmula:
C₉H₁₃N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051049 Número CAS: 1123-96-2 |