Print…
Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
OR926136-10G OR926136-1G OR926136-5G
APOSOR926136-10GEA 806 EUR
APOSOR926136-10G APOSOR926136-1G APOSOR926136-5G
Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 180.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234561
Número CAS: 2226-86-0