trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926084-25G
OR926084-100G
APOSOR926084-25GEA
23.2
EUR
APOSOR926084-25G
APOSOR926084-100G
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Fórmula:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Ponto de Fusão: 213…216 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149243 Número CAS: 125572-95-4 |