Print…
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR926040-100MG OR926040-250MG
APOSOR926040-100MGEA 58 EUR
APOSOR926040-100MG APOSOR926040-250MG
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine
Fórmula: C7H6BrN3
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08234998
Número CAS: 375857-62-8