Print…
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926025-1G OR926025-5G
APOSOR926025-1GEA 0 EUR
APOSOR926025-1G APOSOR926025-5G
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine ≥98%
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine
Fórmula: C4HBr2ClN2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193367
Número CAS: 1082843-70-6