Print…
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
OR926016-1G OR926016-5G
APOSOR926016-1GEA 72.5 EUR
APOSOR926016-1G APOSOR926016-5G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₈H₂₈BrOP
Peso Molecular: 491.41 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191781
Número CAS: 54314-85-1