Print…
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925859-1G OR925859-5G
APOSOR925859-1GEA 0 EUR
APOSOR925859-1G APOSOR925859-5G
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride 96%
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08274537
Número CAS: 61367-16-6