Print…
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Boc-2-azetidinone
OR925839-1G OR925839-250MG
APOSOR925839-1GEA 502 EUR
APOSOR925839-1G APOSOR925839-250MG
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08751345
Número CAS: 1140510-99-1