Print…
4-Chlorobutyl acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925717-100G OR925717-500G
APOSOR925717-100GEA 0 EUR
APOSOR925717-100G APOSOR925717-500G
4-Chlorobutyl acetate 98%
4-Chlorobutyl acetate
Fórmula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001013
Número CAS: 6962-92-1