Print…
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl succinyl chloride, Succinic acid monomethyl ester chloride, Methyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Methyl Succinyl chloride, 4-Chloro-4-oxobutyric acid methyll ester
OR925630-100G OR925630-25G
APOSOR925630-100GEA 358 EUR
APOSOR925630-100G APOSOR925630-25G
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Fórmula: C₅H₇ClO₃
Ponto de ebulição: 58…65 °C/3mmHg
Densidade: 1,232 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000750
Número CAS: 1490-25-1
UN: 3265
ADR: 8,II