Print…
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925627-1G OR925627-5G
APOSOR925627-1GEA 0 EUR
APOSOR925627-1G APOSOR925627-5G
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Propoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460580
Número CAS: 26118-57-0