Print…
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Aminoethyl)cyclohexane hydrochloride, 2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
OR925622-1G OR925622-5G
APOSOR925622-1GEA 150 EUR
APOSOR925622-1G APOSOR925622-5G
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₈ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01734731
Número CAS: 5471-55-6