Print…
2-Chloroquinolin-4-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925609-1G OR925609-250MG
APOSOR925609-1GEA 68.3 EUR
APOSOR925609-1G APOSOR925609-250MG
2-Chloroquinolin-4-amine 95%
2-Chloroquinolin-4-amine
Fórmula: C₉H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08705643
Número CAS: 80947-25-7