Print…
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Thiazolyl)acetic Acid
OR925603-1G OR925603-5G
APOSOR925603-1GEA 106 EUR
APOSOR925603-1G APOSOR925603-5G
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid
Fórmula: C₅H₅NO₂S
Peso Molecular: 143.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09991935
Número CAS: 7504-44-1