Print…
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
OR925562-10G OR925562-25G
APOSOR925562-10GEA 72.5 EUR
APOSOR925562-10G APOSOR925562-25G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Fórmula: CCl₂OS
Peso Molecular: 130.97 g/mol
Ponto de ebulição: 98 °C
Densidade: 1.552 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000703
Número CAS: 2757-23-5
UN: 3265
ADR: 8 II