Print…
Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl-(5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)-amine
OR925519-1G OR925519-250MG OR925519-5G
APOSOR925519-1GEA 219 EUR
APOSOR925519-1G APOSOR925519-250MG APOSOR925519-5G
Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride 95%
Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₂ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738853
Número CAS: 880361-90-0