Print…
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, Fmoc-3,4-dehydro-Pro-OH
OR925492-1G OR925492-500MG
APOSOR925492-1GEA 538 EUR
APOSOR925492-1G APOSOR925492-500MG
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH
Fórmula: C₂₀H₁₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151940
Número CAS: 135837-63-7