Print…
N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (1-Methylaminopropyl)benzene
OR925403-10G OR925403-1G OR925403-5G
APOSOR925403-10GEA 964 EUR
APOSOR925403-10G APOSOR925403-1G APOSOR925403-5G
N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
N-Methyl-1-phenylpropylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Peso Molecular: 149.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038424
Número CAS: 7713-71-5