Print…
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
OR925263-10G OR925263-1G OR925263-5G
APOSOR925263-10GEA 0 EUR
APOSOR925263-10G APOSOR925263-1G APOSOR925263-5G
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 95%
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Fórmula: C₆H₆O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002702
Número CAS: 3588-17-8