Print…
1-Naphthoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925255-100G OR925255-500G
APOSOR925255-100GEA 0 EUR
APOSOR925255-100G APOSOR925255-500G
1-Naphthoic acid 98%
1-Naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004007
Número CAS: 86-55-5