Print…
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
OR925208-25G OR925208-5G
APOSOR925208-25GEA 190 EUR
APOSOR925208-25G APOSOR925208-5G
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683075
Número CAS: 72725-98-5