Print…
Trimethyl orthobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925124-100G OR925124-25G OR925124-500G
APOSOR925124-100GEA 0 EUR
APOSOR925124-100G APOSOR925124-25G APOSOR925124-500G
Trimethyl orthobenzoate 97%
Trimethyl orthobenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008474
Número CAS: 707-07-3