Print…
2-Ethylphenyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925112-1G OR925112-5G
APOSOR925112-1GEA 0 EUR
APOSOR925112-1G APOSOR925112-5G
2-Ethylphenyl isocyanate 95%
2-Ethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002013
Número CAS: 40411-25-4