Print…
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR925110-1G OR925110-5G
APOSOR925110-1GEA 57 EUR
APOSOR925110-1G APOSOR925110-5G
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051590
Número CAS: 2245-30-9
UN: 1993
ADR: 3,III