Print…
Benzoato de etilo 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzoic acid ethyl ester
OR925081-100G OR925081-1KG OR925081-500G
APOSOR925081-100GEA 62.5 EUR
APOSOR925081-100G APOSOR925081-1KG APOSOR925081-500G
Benzoato de etilo 95%
Benzoato de etilo
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 415
Ponto de Fusão: -35
Ponto de Inflamação: 91
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009109
Número CAS: 93-89-0
Merck Index: 13,03802