Print…
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Xylyl isocyanate, 1-Isocyanato-2,4-dimethylbenzene
OR925058-1G OR925058-5G
APOSOR925058-1GEA 37.7 EUR
APOSOR925058-1G APOSOR925058-5G
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 114…155 °C
Densidade: 1.041 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013853
Número CAS: 51163-29-2
UN: 2206
ADR: 6.1 II