Print…
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Fmoc-Lys-OH.HCl, Nɑ-Fmoc-L-lysine Hydrochloride, Fmoc-Lys-OH·HCl, Nα-Fmoc-L-lysine hydrochloride
OR925054-100G OR925054-25G OR925054-5G
APOSOR925054-100GEA 418 EUR
APOSOR925054-100G APOSOR925054-25G APOSOR925054-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride
Fórmula: C₂₁H₂₄N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00190889
Número CAS: 139262-23-0