Print…
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925050-100G OR925050-500G
APOSOR925050-100GEA 0 EUR
APOSOR925050-100G APOSOR925050-500G
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Ponto de Fusão: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004472
Número CAS: 103-05-9