Print…
1-Piperidinepentanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(5-Hydroxypentyl)piperidine
OR925020-1G OR925020-5G
APOSOR925020-1GEA 203 EUR
APOSOR925020-1G APOSOR925020-5G
1-Piperidinepentanol 95%
1-Piperidinepentanol
Fórmula: C₁₀H₂₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093640
Número CAS: 2937-83-9