Print…
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR924988-10G OR924988-1G OR924988-5G
APOSOR924988-10GEA 187 EUR
APOSOR924988-10G APOSOR924988-1G APOSOR924988-5G
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07380875
Número CAS: 111851-98-0