Print…

1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

Sinônimos: [(1-Methoxy-1-propenyl)oxy]trimethylsilane

OR924980-1G OR924980-250MG
APOSOR924980-1GEA 429 EUR
APOSOR924980-1G APOSOR924980-250MG
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
Fórmula: C₇H₁₆O₂Si
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671554
Número CAS: 34880-70-1

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR